4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Formula:
C₆H₇BO₃ Peso molecolare: 137.93 g/mol Punto di fusione: 285 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074628 CAS Number: 71597-85-8 |
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |