Stampa…
3-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
L19061.03 L19061.06
L19061.03EA 56.5 EUR
L19061.03 L19061.06
3-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 87199-18-6 Molecular Formula: C6H7BO3 Formula Weight: 137.93 Melting Point: 208-210° Beilstein Reference: 3240771
Formula: C₆H₇BO₃
Peso molecolare: 137,93 g/mol
Punto di fusione: 208…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074603
CAS Number: 87199-18-6