3-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇BO₃ Punto di fusione: 212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074603 CAS Number: 87199-18-6 |
Appearance | Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |