Stampa…
2-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
L19400.03 L19400.06
L19400.03EA 72.3 EUR
L19400.03 L19400.06
2-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
2-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 89466-08-0 Molecular Formula: C6H7BO3 Formula Weight: 137.93 Melting Point: ca 185° Beilstein Reference: 2962938
Formula: C₆H₇BO₃
Peso molecolare: 137,93 g/mol
Punto di fusione: ∼185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074581
CAS Number: 89466-08-0