Stampa…
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L15191.03 L15191.06
L15191.03EA 57.7 EUR
L15191.03 L15191.06
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 182163-96-8 Molecular Formula: C9H13BO5 Formula Weight: 212.01 Melting Point: ca 245° Beilstein Reference: 8205051
Formula: C₉H₁₃BO₅
Punto di fusione: ∼ 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075676
CAS Number: 182163-96-8