3,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B24240.03
B24240.06
B24240.14
B24240.03EA
50.6
EUR
B24240.03
B24240.06
B24240.14
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 122775-35-3
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: ca 240°
Beilstein Reference: 5334877
Formula:
C₈H₁₁BO₄ Peso molecolare: 181,98 g/mol Punto di fusione: ∼ 240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074574 CAS Number: 122775-35-3 |