Stampa…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 29.3 EUR
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄
Peso molecolare: 181,98 g/mol
Punto di fusione: 238…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074574
CAS Number: 122775-35-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %