Stampa…
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)borane
B24571.03 B24571.06 B24571.14
B24571.03EA 27.1 EUR
B24571.03 B24571.06 B24571.14
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 107099-99-0 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 2969872
Formula: C₈H₁₁BO₄
Peso molecolare: 181,98 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318181
CAS Number: 107099-99-0