2,3-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 40972-86-9
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 3051295
Formula:
C₈H₁₁BO₄ Punto di fusione: 67…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683112 CAS Number: 40972-86-9 |