4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
Purity: 97+%
CAS No.: 5720-07-0
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 202-208°
Beilstein Reference: 2936912
Formula:
C₇H₉BO₃ Peso molecolare: 151.96 g/mol Punto di fusione: 202…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039139 CAS Number: 5720-07-0 |