Stampa…
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
309480010 309480050 309480250
ACRO309480010EA 44.2 EUR
ACRO309480010 ACRO309480050 ACRO309480250
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Peso molecolare: 151,96 g/mol
Punto di fusione: 208…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039139
CAS Number: 5720-07-0
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %