4-Ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
Purity: 98%
CAS No.: 22237-13-4
Molecular Formula: C8H11BO3
Formula Weight: 165.99
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 3530408
Formula:
C₈H₁₁BO₃ Peso molecolare: 165,98 g/mol Punto di fusione: 165…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00674028 CAS Number: 22237-13-4 |