3-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10365-98-7
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 2831223
Formula:
C₇H₉BO₃ Peso molecolare: 151,96 g/mol Punto di fusione: 158…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00161359 CAS Number: 10365-98-7 |