Stampa…
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
359570050 AC35957.1 AC35957.10 359570010 359570100
ACRO359570050EA 142 EUR
ACRO359570050 MAYBAC35957.1 MAYBAC35957.10 ACRO359570010 ACRO359570100
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Peso molecolare: 151,96 g/mol
Punto di fusione: 149…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00161359
CAS Number: 10365-98-7
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %