2-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
Purity: 97%
CAS No.: 5720-06-9
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 3030981
Formula:
C₇H₉BO₃ Peso molecolare: 151,96 g/mol Punto di fusione: 102…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236047 CAS Number: 5720-06-9 |