4-Nitrophenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 24067-17-2
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00161360
Formula:
C₆H₆BNO₄ Punto di fusione: ∼ 285 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00161360 CAS Number: 24067-17-2 |