Stampa…
3-Nitrophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
A13336.03 A13336.06 A13336.14
A13336.03EA 32.3 EUR
A13336.03 A13336.06 A13336.14
3-Nitrophenylboronic acid ≥98%
3-Nitrophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 13331-27-6 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 2938638
Formula: C₆H₆BNO₄
Peso molecolare: 166,93 g/mol
Punto di fusione: ∼ 285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007193
CAS Number: 13331-27-6