Stampa…
3-Nitrophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
344700010 344700050
ACRO344700010EA 28.7 EUR
ACRO344700010 ACRO344700050
3-Nitrophenylboronic acid 97%
3-Nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BNO₄
Punto di fusione: 289…291 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007193
CAS Number: 13331-27-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %