2-Nitrophenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 5570-19-4
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3032097
Formula:
C₆H₆BNO₄ Punto di fusione: 149…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00161358 CAS Number: 5570-19-4 |