Stampa…
4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L18007.03 L18007.06
L18007.03EA 104 EUR
L18007.03 L18007.06
4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
4-Cyanophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 126747-14-6 Molecular Formula: C7H6BNO2 Formula Weight: 146.94 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6593772
Formula: C₇H₆BNO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318968
CAS Number: 126747-14-6