Stampa…
4-Cyanophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
359040010 359040100
ACRO359040010EA 74.9 EUR
ACRO359040010 ACRO359040100
4-Cyanophenylboronic acid 97%
4-Cyanophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318968
CAS Number: 126747-14-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %