3-Cyanophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 150255-96-2
Molecular Formula: C7H6BNO2
Formula Weight: 146.94
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 6136720
Formula:
C₇H₆BNO₂ Peso molecolare: 146,94 g/mol Punto di fusione: ∼ 298 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318967 CAS Number: 150255-96-2 |