2-Cyanophenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
365960010
365960050
ACRO365960010EA
59.2
EUR
ACRO365960010
ACRO365960050
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BNO₂ Punto di fusione: >350 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632208 CAS Number: 138642-62-3 |
Appearance | Off-white to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |