Phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 98-80-6
Molecular Formula: C6H7BO2
Formula Weight: 121.93
Melting Point: 214-219°
Beilstein Reference: 970972
Merck Reference: 14,1068
MDL No.: MFCD00002103
Formula:
C₆H₇BO₂ Punto di fusione: 214…219 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002103 CAS Number: 98-80-6 EINECS: 202-701-9 Merck Index: 14,1068 |