Stampa…
Piperonyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
131351000 131350250
ACRO131351000EA 110 EUR
ACRO131351000 ACRO131350250
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 156…158 °C (66 mmHg)
Punto di fusione: 51…55 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005836
CAS Number: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥97.5 %