Stampa…
1,3-Benzodiossolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
A14192.0B A14192.18 A14192.30
A14192.0BEA 575 EUR
A14192.0B A14192.18 A14192.30
1,3-Benzodiossolo ≥99%
1,3-Benzodiossolo
Purity: 99% CAS No.: 274-09-9 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5390 Odour: Aromatic Melting Point: -18° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 115506 MDL No.: MFCD00005818
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 172…173 °C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,185
Flash Pt: 55 °C (131 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005818
CAS Number: 274-09-9
EINECS: 205-992-0