1,4-Benzodioxane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin, Benzo-1,4-dioxane, 1,4-Benzodioxan
Purity: 98%
CAS No.: 493-09-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 120846
MDL No.: MFCD00006821
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 216 °C Densità: 1,170 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006821 CAS Number: 493-09-4 EINECS: 207-775-6 |