Stampa…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B20540.06 B20540.14
B20540.06EA 59.7 EUR
B20540.06 B20540.14
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97% CAS No.: 1583-59-1 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Flash Point: 32°(90°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 1307648 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00236217
Formula: C₇H₄F₂O₂
Peso molecolare: 158,1 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C
Densità: 1,308
Flash Pt: 32 °C (90 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236217
CAS Number: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3,III