Stampa…
Piperonylic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
131370250 131371000 131370050
ACRO131370250EA 84.3 EUR
ACRO131370250 ACRO131371000 ACRO131370050
Piperonylic acid 99%
Piperonylic acid
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (1 -rr)
Punto di fusione: 229…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005830
CAS Number: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %