Stampa…
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
B23661.06 B23661.14
B23661.06EA 88.4 EUR
B23661.06 B23661.14
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97% CAS No.: 33070-32-5 Molecular Formula: C7H3BrF2O2 Formula Weight: 237.00 Refractive Index: 1.4967 Boiling Point: 78-79°/20mm MDL No.: MFCD00236212
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 237 g/mol
Punto di ebollizione: 78…79 °C (20 mmHg)
Densità: 1,740
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236212
CAS Number: 33070-32-5