Stampa…
6-Bromopiperonal ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17510.06 A17510.14 A17510.22
A17510.06EA 59.9 EUR
A17510.06 A17510.14 A17510.22
6-Bromopiperonal ≥98%
6-Bromopiperonal
Purity: 98% CAS No.: 15930-53-7 Molecular Formula: C8H5BrO3 Formula Weight: 229.03 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00022952
Formula: C₈H₅BrO₃
Punto di fusione: 127…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022952
CAS Number: 15930-53-7