6-Bromopiperonal 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022952 CAS Number: 15930-53-7 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 129 °C |
GC | ≥97.5 % |