Stampa…
1,4-Nafthochinone, (max. 6% H₂O) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 28.9 EUR
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Nafthochinone, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Nafthochinone
Formula: C₁₀H₆O₂
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Densità: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001676
CAS Number: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2928
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
Visualizza i codici
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %