Stampa…
Diclone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dicloro-1,4-naftochinone
113480250 113481000 113482500
ACRO113480250EA 22.2 EUR
ACRO113480250 ACRO113481000 ACRO113482500
Diclone 98%
Diclone
Formula: C₁₀H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 275 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 194…197 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00001677
CAS Number: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 197 °C
GC ≥97.5 %