1,2,3,4-Tetraidronaftalene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 119-64-2
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.5400
Melting Point: -36°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1446407
Merck Reference: 14,9221
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001733
Formula:
C₁₀H₁₂ Peso molecolare: 132,21 g/mol Punto di ebollizione: 206…207 °C Punto di fusione: –36 °C Densità: 0,966 Flash Pt: 77 °C (171 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001733 CAS Number: 119-64-2 EINECS: 204-340-2 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,9221 |