Stampa…
1-Phenylisatin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
L11388.03 L11388.06
L11388.03EA 51.5 EUR
L11388.03 L11388.06
1-Phenylisatin ≥98%
1-Phenylisatin
Purity: 98% CAS No.: 723-89-7 Molecular Formula: C14H9NO2 Formula Weight: 223.23 Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 164531
Formula: C₁₄H₉NO₂
Peso molecolare: 223,23 g/mol
Punto di ebollizione: 404 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082681
CAS Number: 723-89-7