Stampa…
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16741.18 A16741.30
A16741.18EA 48.7 EUR
A16741.18 A16741.30
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Purity: 95% CAS No.: 118-12-7 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: -10° Boiling Point: 247-248° Beilstein Reference: 131162 MDL No.: MFCD00005813
Formula: C₁₂H₁₅N
Peso molecolare: 173,26 g/mol
Punto di ebollizione: 247…248 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,979
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005813
CAS Number: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III