5,7-Dimethylisatin 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 39603-24-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 244-248°
Beilstein Reference: 143679
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di fusione: 244…248 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047219 CAS Number: 39603-24-2 |