Stampa…
2-Methylindoline 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
275880050 275881000
ACRO275880050EA 25.7 EUR
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindoline 99+%
2-Methylindoline
Formula: C₉H₁₁N
Punto di ebollizione: 227 °C (1013mbar)
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 103 °C
MDL Number: MFCD00005706
CAS Number: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %