Stampa…
5-Methylisatin ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methylindoline-2,3-dione, 5-Methyl-1H-indole-2,3-dione
L08009.03 L08009.06 L08009.14
L08009.03EA 34.4 EUR
L08009.03 L08009.06 L08009.14
5-Methylisatin ≥97%
5-Methylisatin
Purity: 97% CAS No.: 608-05-9 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 123738
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 180 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005721
CAS Number: 608-05-9
EINECS: 210-152-1