Stampa…
1-Methylisatin ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
A12942.03 A12942.06 A12942.14
A12942.03EA 24.2 EUR
A12942.03 A12942.06 A12942.14
1-Methylisatin ≥97%
1-Methylisatin
Purity: 97% CAS No.: 2058-74-4 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 128280
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161.16 g/mol
Punto di fusione: 129…133 °C
Densità: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005812
CAS Number: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III