Stampa…
1-Methylisatin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
179350010 179350100
ACRO179350010EA 28 EUR
ACRO179350010 ACRO179350100
1-Methylisatin 98%
1-Methylisatin
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161.16 g/mol
Punto di fusione: 129…133 °C
Densità: 1.4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005812
CAS Number: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥97.5 %