5-Chloro-7-methylisatin ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 14389-06-1
Molecular Formula: C9H6ClNO2
Formula Weight: 195.61
Melting Point: ca 283° dec.
Beilstein Reference: 153061
Formula:
C₉H₆ClNO₂ Punto di fusione: ∼ 283 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047218 CAS Number: 14389-06-1 |