Indoline ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 496-15-1
Molecular Formula: C8H9N
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5930
Odour: Odourless
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 111915
MDL No.: MFCD00005705
Formula:
C₈H₉N Punto di ebollizione: 220…221 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,062 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005705 CAS Number: 496-15-1 EINECS: 207-816-8 |