Stampa…
Indoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydroindol
122240250 122241000 122245000
ACRO122240250EA 31.8 EUR
ACRO122240250 ACRO122241000 ACRO122245000
Indoline 98%
Indoline
Formula: C₈H₉N
Peso molecolare: 119,17 g/mol
Punto di ebollizione: 220…221 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,063 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005705
CAS Number: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %