Stampa…
7-Fluoroisatin ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 7-Fluoroindoline-2,3-dione
H26827.03 H26827.06 H26827.14
H26827.03EA 28.3 EUR
H26827.03 H26827.06 H26827.14
7-Fluoroisatin ≥97%
7-Fluoroisatin
Purity: 97% CAS No.: 317-20-4 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD01569508
Formula: C₈H₄FNO₂
Peso molecolare: 165,12 g/mol
Punto di fusione: 193…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569508
CAS Number: 317-20-4
EINECS: None