Stampa…
5-Fluoroisatin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
B20831.03 B20831.06 B20831.14
B20831.03EA 23.8 EUR
B20831.03 B20831.06 B20831.14
5-Fluoroisatin ≥98%
5-Fluoroisatin
Purity: 98% CAS No.: 443-69-6 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 131241
Formula: C₈H₄FNO₂
Peso molecolare: 165,12 g/mol
Punto di fusione: 224…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022795
CAS Number: 443-69-6