Stampa…
5-Fluoroisatin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
367700050 367700250
ACRO367700050EA 65.3 EUR
ACRO367700050 ACRO367700250
5-Fluoroisatin 98%
5-Fluoroisatin
Formula: C₈H₄FNO₂
Peso molecolare: 165,12 g/mol
Punto di fusione: 224…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022795
CAS Number: 443-69-6
Visualizza i codici
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %