Stampa…
Isatin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20709.0005 8.20709.0250
8.20709.0005EA 44.1 EUR
8.20709.0005 8.20709.0250
Isatin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Isatin
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di ebollizione: 342 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 198…202 °C
Densità: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005718
CAS Number: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Visualizza i codici
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 199 - 204 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 7 (1.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hill Formula C8H5NO2