Stampa…
Isatin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
151491000 151495000
ACRO151491000EA 35.4 EUR
ACRO151491000 ACRO151495000
Isatin 98%
Isatin
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di ebollizione: 342 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 201…204 °C
Densità: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005718
CAS Number: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Visualizza i codici
Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %